Learn More
Norme isotopique du fer : Fe @ 10 μg/mL dans HNO3 à 2 % (enrichi en Fe-57), VHG™
Code produit 17902886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17902886 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17902886 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLIS57FE50
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme isotopique du fer : Fe @ 10 μg/mL dans 2 % de HNO3 (enrichi en Fe-57)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron 57
CAS 14762-69-7
Méthodes ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Iron 57
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire 57Fe
Synonyme 57Fe
SMILES [57Fe]
Nom IUPAC fer 57
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 56.94
Quantité 50 mL
Poids de la formule 56,9354 g/mol