Learn More
Hanna Instruments™ Kits de réactifs au fer, pour les tests colorimétriques de l’eau
Code produit. 11873683
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11873683
Marque: Hanna Instruments™ HI9374601
Permettent aux utilisateurs d’obtenir des mesures colorimétriques rapides et précises. Les kits de réactifs au fer Hanna Instruments™, pour les tests colorimétriques de l’eau, sont des solutions prémesurées de haute qualité pour une utilisation avec des instruments de paillasse et/ou des instruments portables Hanna.
Ces réactifs de haute qualité sont conçus pour suivre les méthodes de test acceptées pour la détermination colorimétrique du fer. En ajoutant simplement les réactifs à l’échantillon comme indiqué, une réaction se produit et un instrument de mesure compatible peut être utilisé pour déterminer la concentration à partir de la couleur produite.
  • Kits de réactifs disponibles pour la détermination de la plage basse (à l’aide de la méthode TPTZ) ou pour la détermination de la plage haute (à l’aide de la méthode USEPA 315B et de la méthode normalisée 3500-Fe B)
  • Réactifs d’analyse de l’eau préfabriqués et prémesurés pour faciliter l’utilisation
  • Préparés avec des produits chimiques de haute pureté fabriqués dans l’installation de pointe de Hanna
  • Clairement marqués avec la date d’expiration et le numéro de lot sur chaque sachet et flacon pour la traçabilité
Spécification
Analytes TPTZ
À utiliser avec (application) Détermination de la plage basse en fer
À utiliser avec (équipement) Photomètres portables et de paillasse Hanna compatibles (HI83099, HI83200, HI83205, HI83208, HI96746)
Comprend 100 sachets individuels
Nbre de tests 100
Quantité 1 jeu
Plage 0 à 1,6 mg/l de fer
Méthode de test Détermination colorimétrique
Type Kit d’analyse de l’eau