Learn More
Poudre de fer et nickel, supérieur à 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314207
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. Quantité unitSize
11314207 100 g 100g
15466165 25 g 25g
11324207 500 g -
3 options
Code produit. 11314207
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036683.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ni:Fe; 50:50 wt%
Iron Nickel powder is used as an low expansion alloy for precision instruments, measuring tapes and weights
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron Nickel powder
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray powder
Quantité 100 g
Dimensions de la maille -325 Mesh
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage >99.5% (metals basis)
Forme Poudre
Formule moléculaire Ni:Fe; 50:50 wt%
Numéro MDL MFCD01741928
Informations sur la solubilité Insoluble in water.