Learn More
Oxyde de fer, pur, magnétique, précipité, Fisher Chemical
Code produit 10385990 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10385990 500 g Cuve en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10385990 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur I/1100/53
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Spécification
Point de fusion 1588,9 °C
CAS 1317-61-9
Couleur Noir
pH 4 à 8
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire Fe3O4
Numéro MDL MFCD00011010
Clé InChI WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
Nom IUPAC tétraoxydide de difer(3+) λ²-fer(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 231.53
Poids de la formule 231,5386g/mol
Conditionnement Cuve en verre