Learn More
Oxyde de fer, pur, précipité, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 1538°C |
| CAS | 1309-37-1 |
| Couleur | Rouge |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | Fe2O3 |
| Numéro MDL | MFCD00011008 |
| Clé InChI | JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Fe][Fe](=O)(=O)=O |
| Nom IUPAC | trioxodiiron |
| Afficher plus |