Learn More
Oxyde de fer (solution aqueuse), TRC
Code produit 30390550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30390550 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30390550 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI24854010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) Hydroxide Oxide
CAS 20344-49-4
Quantité 10 g
Formule moléculaire Fe H O2
Synonyme Iron Oxide, Iron hydroxide oxide (Fe(OH)O), Iron hydroxide oxide (FeO(OH)) (8CI), CFH 12, CFH 18, Colortherm 10, Colortherm Yellow 10, Colortherm Yellow C 10, Daipyroxide Yellow 8170, Depox, Duploxide 510P, E 331, E 331 (oxide), FEI 16PB, FeOOH, Ferric hydroxide oxide, Ferric hydroxide oxide (FeOOH), Ferric oxide hydroxide, Ferric oxyhydroxide (FeO2H), Ferric(III) acid, Ferronan 2505, Ferrosorp DGp, Ferrosorp DGp+K, Ferrosorp DGμ, Ferrous acid, GEH 101, Iron monohydroxide monooxide, Iron monoxide monohydroxide, Iron oxide hydroxide (FeO(OH)), Iron oxyhydroxide (FeO(OH)), Iron(III) oxide hydroxide, Iron(III) α-oxyhydroxide, LL 100P, Sicopur Yellow, Synthetic lepidocrocite, TSY 1, Tarox HY 250, Tarox LL 100P, Tarox LL-XLO, Tarox Synthetic Iron Oxide LL-XLO, Tarox XLO, Tarox Yellow LL 100P, Transyellow AC 500, Y 48, YLO 2288D, YM 1100, Yellow LL 100P, α-FeOOH, α-Iron hydroxide, α-Iron hydroxide oxide (FeOOH)
Formule InChI InChI=1S/Fe.H2O.O/h;1H2;/q+1;;/p-1
SMILES O[Fe]=O
Nom IUPAC hydroxy(oxo)fer
Poids moléculaire (g/mol) 88.852
Poids de la formule 88.933