Learn More
Phtalocyanine de fer, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10341111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10341111 5 g Flacon en verre 5g
10403741 25 g Flacon en verre -
11985861 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10341111 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 412610050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 132-16-1 | C32H16FeN8 | 568.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132-16-1
Formule moléculaire C32H16FeN8
Poids moléculaire (g/mol) 568.38
Numéro MDL MFCD00015953
Clé InChI MIINHRNQLVVCEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iron phthalocyanine, iron ii phthalocyanine, ferrous phthalocyanine, phthalocyanine iron ii, fepc, 29h,31h-phthalocyaninato 2--n29,n30,n31,n32 iron, iron, 29h,31h-phthalocyaninato 2--n29,n39,n31,n32-, sp-4-1, iron, 29h,31h-phthalocyaninato 2--kappan29,kappan30,kappan31,kappan32-, sp-4-1
CID PubChem 2735065
Nom IUPAC λ²-iron(2+) 2,11,20,29,37,38,39,40-octaazanonacyclo[28.6.1.1³,¹⁰.1¹²,¹⁹.1²¹,²⁸.0⁴,⁹.0¹³,¹⁸.0²²,²⁷.0³¹,³⁶]tétraconta-1(36),2,4,6,8,10(40),11,13,15,17,19,21(38),22,24,26,28,30,32,34-nonadécaène-37,39-diide
SMILES [Fe++].[N-]1C2=NC3=NC(=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C4N=C(N=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C41)C1=CC=CC=C31
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron phthalocyanine
Couleur Noir ou vert-violet
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid
Poids de la formule 568.38
Pourcentage de pureté 70 to 90% (typically)