Learn More
Morceaux de fer, 99,99 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15484935
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15484935 500 g 500g
15474935 100 g 100g
15494935 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 15484935 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045090.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron pieces
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)