Learn More
Poudre de fer, maille -200, +99 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iron |
| Densité | 7.87 |
| Quantité | 1 kg |
| Dimensions de la maille | -200 Mesh |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% (metals basis) |
| Forme | Poudre maillée de -200 |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro UN | UN3089 |
| Poids de la formule | 55.847 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iron powder
- Dangers
- Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
- H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
- MIXTURE LIST-Contient: Iron