Learn More
Iron powder, spherical, APS 6-10 micron, reduced, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15465925
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
500 g
2 x 500 g
Conditionnement:
1 pièce
250g
25g
500g
Code produit. 15465925
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010214.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Densité apparente 2,0-3,0 g/cm3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron
Couleur Gray
Note relative au nom Approximately 98% spherical, 2% fragments
Aspect Gray powder
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Forme Spherical Powder