Learn More
Solution de fer pour ICP 10 g/l matrice HCl, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon |
| Noms d’analytes ou de composants | Fe |
| Concentration | 10±0.02 g/L |
| Type | Étalons de spectrométrie de masse |
| Élément | Fe |
| Solvent or Matrix | Hydrogen Chloride |
| Quantité | 100 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Single-element Standard Solution for ICP. Iron (Fe) 10000mg/l in HCl 5%
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.