Learn More
Solution de fer pour ICP, 1 g/l, matrice HCl, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12963404 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
12963404 500 mL 500mL
12943404 100 mL 100mL
12953404 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12963404 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S 019 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    125.66€ / 500mL
    Économisez 12.34€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Specifications
Conditionnement Flacon
Noms d’analytes ou de composants Fe
Concentration 10 ±0,002 g/L
Type Norme de spectrométrie de masse
Élément Fe
Solvent or Matrix Chlorure d’hydrogène
Quantité 500 mL