Learn More
Norme de fer pour ICP , μ1000 g/mL dans 2 % HNO 3 , Qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Code produit 10172002 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Conditionnement:
125mL
250mL
30mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10172002 250 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 250mL
10376122 125 ml Flacon en PEBD lixivié trois fois 125mL
11448709 500 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 500mL
16391226 30 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10172002 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur PLFE22T
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Fe1000 μg/mL
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Formule moléculaire Fe
Numéro MDL MFCD00010999
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMILES [Fe]
Nom IUPAC fer
Solvent or Matrix 2% HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Quantité 250 mL
Qualité Assurance
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire