Learn More
Solution étalon de fer, pour AAS, 1 mg/ml de Fe dans 2 à 5 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10266680 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10266680 500 ml 500mL
10103740 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10266680 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196055000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.95€
    83.90€ / 500mL
    Économisez 6.05€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Fe in 2% HNO3
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Densité 7.86
Forme physique Liquide
Formule moléculaire Fe
Concentration 997 to 1003 μg/mL of Fe (3+) in 2% HNO3 (20°C)
Numéro MDL MFCD00010999
Couleur Incolore
Solubilité solubilité dans l’eau : miscible.
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
Nom IUPAC fer
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
CID PubChem 23925
Quantité 500 ml
ChEBI CHEBI:82664
Poids de la formule 55.85
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron standard solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.