Learn More
Fer, Technique, Filages, Fin (Métal), Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
3 kg
Conditionnement:
1kg
250g
3kg
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Point de fusion | 1535°C |
| Point d’ébullition | 3000°C |
| Quantité | 1 kg |
| Poids de la formule | 55.84g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Granulométrie | 0.3 to 0.72mm |
| Tension de vapeur | 1mmHg 1787 |
| Forme | Solide |