Learn More
Fer, Technique, Filages, Fin (Métal), Fisher Chemical
Code produit. 10564634 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
3 kg
Conditionnement:
1kg
250g
3kg
Code produit. 10564634
Marque: Fisher Chemical I/0850/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Couleur Gris
Point de fusion 1535°C
Point d’ébullition 3000°C
Quantité 250 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Granulométrie 0.3 to 0.72mm
Tension de vapeur 1mmHg 1787
Forme Solide
Poids de la formule 55.84g/mol