Learn More
Bochem™ Brosse en fil de fer
En fil de fer zingué. La brosse en fil de fer Bochem™ peut être utilisée avec des flacons et des tubes à essai.
Brand: Bochem™ 12322
Code nomenclature Nacres: NB.51
Additional Details : Poids : 0.10000kg
Description
- Fil de fer, zingué
- Poils naturels
- À utiliser avec les flacons et les tubes à essai
- Pour le nettoyage des flacons et des bouteilles
Specifications
1 par unité | |
80mm | |
Brosse | |
190mm |
Fil de fer | |
550 mm | |
Pour les flacons |