Learn More
Bochem™ Brosse en fil de fer
Click to view available options
Longueur (métrique):
260 mm
480 mm
550 mm
1000 mm
Diamètre (métrique) des poils:
30 mm
63 mm
80 mm
À utiliser avec (application):
Pour les flacons
Pour les tubes à essai
Pour tubes
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fil de fer, zingué
- Poils naturels
- À utiliser avec les flacons et les tubes à essai
- Pour le nettoyage des flacons et des bouteilles
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brosse |
| Diamètre (métrique) des poils | 30 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour tubes |
| Longueur (métrique) | 1000 mm |
| Longueur (métrique) de la brosse | 150 mm |
| Matériau | Fil de fer |
| Quantité | 1 de chaque |