Learn More
Chemsplash Cap Hood irradié
Code produit 30058296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Cleanroom Class:
Classe 100-1000 (ISO 5-6)
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cleanroom Class Conditionnement
30058296 Classe 100-1000 (ISO 5-6) 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30058296 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 5775.400.999
Expédition estimée: 23-07-2027
Cape Hood est fabriqué à partir de Chemsplash Tissu doux et microporeux. Il est élastiqué au niveau du visage et couvre les cheveux, le cou et le haut des épaules.
Chemsplash Cap Hood
  • Matière : Tissu PB 6B de type 55 g/m²
  • Stérilisé par irradiation et emballé sous double sachet
  • Zone faciale élastique
  • Coupe style cape
  • Sans silicone ni latex
  • Anti-Static Matériel
  • Non pelucheux
  • Sans PFAS
  • Conforme à ISO 14644-1:2015 Salle blanche 5 - 9
Description : Le Chemsplash La capuche Cape Hood est fabriquée à partir du tissu doux et microporeux de Chemsplash, qui est solide et résistant aux éclaboussures de produits chimiques et à la poussière. Cette cape à capuche est élastiquée au niveau du visage et couvre les cheveux, le cou et le haut des épaules. Il est antistatique conformément à la norme EN1149-5:2008, non pelucheux et convient aux applications en salle blanche. Conforme à ISO 14644-1:2015 Salle blanche 5 - 9. Chemsplash Les accessoires peuvent servir à protéger celui qui les porte de l'environnement ou l'environnement de celui qui les porte, assurant ainsi un confort et une facilité de port optimaux.
Spécification
Type de produit Cagoule
Dimensions Taille unique
Matériau Microporeux
Couleur Blanc
Type de bouchon Attaches
Jetable Usage unique
Sans latex Oui
Stérilité Stérile
Cleanroom Class Classe 100-1000 (ISO 5-6)