Learn More
Micronova™ Encre à faible teneur en sodium pour stylo
BIOPHARMA
Code produit. 11956875 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Type de pointe:
Pointe de 0,7 mm
Conditionnement:
100 pièces
12 pièces
Code produit. 11956875
Marque: Micronova™ PEN01IR
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les stylos et marqueurs pour salles blanches sont dotés d’une encre à base d’alcool à séchage rapide, permanente et non toxique, résistante à la décoloration et à l’eau. Écrivez sur des consommables jetables, des surfaces froides ou humides ou des sacs en plastique. Ne bavera pas sur du verre, du métal ou de la porcelaine réutilisable, mais peut être frotté
Encre à faible teneur en sodium
Les stylos-bille irradiés pour salle blanche Micronova, avec de l’encre à faible teneur en sodium et des corps à faible teneur en particules, sont conçus pour la documentation et l’étiquetage en salle blanche et environnement d’asepsie. Les stylos irradiés aux rayons gamma sont adaptés à l’asepsie ISO 5 et à d’autres zones de production propres.
  • Stylos-bille pour salle blanche avec encre indélébile à faible teneur en sodium
  • Conçus pour la documentation et l’étiquetage en salle blanche
  • Corps en PP haute densité, blanc
  • Résistent aux lingettes imbibées d’IPA, d’agents de blanchiment et de phénol
  • Options : avec capuchon ou rétractables
  • Encre noire, bleue ou rouge
  • Disponible irradiée aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
Spécification
Matériau HDPE
Réglé No
Couleur Noir
Couleur de couvercle White
Matériau du couvercle HDPE
Description Bouché
Dimensions (L x l x H) 5.75 x 0.375 x 0.375 in.(14.6 x 0.953 x 0.953 cm)
Longueur (impériale) 5,75 in
Longueur (métrique) 14.6 cm
Largeur (impériale) 0.375 in.
Largeur (métrique) 0.953 cm
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation and Certificate of Conformance
Diamètre (impériale) externe 0.375 in.
Diamètre (métrique) externe 0.953 cm
Jetable Non
À utiliser avec (application) Documentation et étiquetage en salle blanche et environnement aseptique
Conditionnement 10 stylos/sachet, et ensuite conditionnés dans un emballage double
Type de produit Stylo pour salle blanche
Quantité 10/paquet
Dimensions 8 x 8 x 8 in.
Stérilité Stérile
Type de pointe Pointe de 0,7 mm
Poids (impériale) 2 lb.
Poids (métrique) 0.907 kg