Learn More
Fisherbrand™ Ruban en polyéthylène irradié pour salle blanche
Code produit. p-7202997 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparent
Largeur (impériale):
0,75 in
1 in
2 in
Conditionnement:
16 pièces
24 pièces
36 pièces
Code produit. 16215162
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce ruban pour salle blanche en polyéthylène irradié, avec de faibles quantités de particules et de biocharges, est idéal pour le scellage, le codage couleur et le marquage dans les zones aseptiques.
Le ruban pour salle blanche en polyéthylène irradié Fisherbrand est un excellent ruban à usage général pour la préparation des milieux, la mise en lots, le codage couleur, l’emballage et d’autres applications au sein du laboratoire et des zones de traitement stérile.
  • Ruban en polyéthylène irradié sensible à la pression
  • Idéal pour l’étanchéité, le codage couleur et le marquage dans les zones aseptiques
  • Excellent pour les zones de construction propres
  • Traité pour salle blanche et enroulé autour d’un mandrin en plastique de 3 po (7,62 cm)
  • Fourni avec une certification complète d’irradiation et de traçabilité des lots
  • Conditionnement double individuel
  • Disponible en plusieurs largeurs
  • Longueur du rouleau : 33 m (36 yd.)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Blanc
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Scellage de plaques, marquage et codage couleur dans des environnements aseptiques
Plage de températures (impériale) 60°F à 80°F
Plage de températures (métrique) 16°C à 27°C
Dimensions (LxW) 33 m x 19,05 mm (36 yd x 0,75 po)
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19,05 mm