Learn More
Micronova™ Stylos et marqueurs pour salle blanche
Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Longueur (impériale):
6 in
7 in
Conditionnement:
Conditionnement individuel, 4 par sachet double, 12 par sachet triple (boîte)
Conditionnés dans un emballage double, 12 par sachet (boîte)
Conditionnement:
12 pièces
Description
Encre résistante à la décoloration et à l’eau
Le marqueur à pointe fine Sharpie irradié Micronova est le marqueur permanent standard dans le domaine. Ce marqueur Sharpie pour salle blanche offre un marquage permanent sur la plupart des surfaces et contient une encre à séchage rapide, non toxique, à base d’alcool, résistante à la décoloration et à l’eau pour un maintien longue durée.
- Marqueur à pointe fine Sharpie
- Marquage permanent sur la plupart des surfaces
- Marquage sur surfaces froides ou humides, sachets en plastique ou matériel de laboratoire jetable
- Encre non toxique, permanente, à séchage rapide, à base d’alcool
- Résistant à la décoloration et à l’eau
- Avec capuchon ou rétractables, encres rouge, bleue ou noire disponibles
- Irradiés aux rayons gamma pour zone d’asepsie ISO 5 et autres zones de production propres
Spécification
Spécification
| Matériau | HDPE |
| Réglé | No |
| Couleur | Rouge |
| Couleur de couvercle | Red |
| Matériau du couvercle | HDPE |
| Description | Marqueur permanent à pointe fine rétractable |
| Dimensions (L x l x H) | 7 in. x 0.5 x 0.5 (17.8 x 1.27 x 1.27 cm) |
| Longueur (impériale) | 7 in |
| Longueur (métrique) | 17,8 cm |
| Largeur (impériale) | 0.5 in. |
| Afficher plus |