Learn More
Micronova™ Marqueurs à pointe ultra fine Sharpie irradiés
Marqueur permanent à pointe ultra fine, irradié, avec capuchon, avec encre à séchage rapide, résistante à l’eau et à la décoloration, non toxique pour une utilisation en environnement d’asepsie.
74.00€ - 145.00€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Longueur (impériale) | 5,5 in |
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Non |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Type de produit | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15674109
|
Micronova™
PEN-51IR |
Marqueur | Noir |
122.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17338389
|
Micronova™
PEN-52IR |
Marqueur | Bleu |
74.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17605925
|
Micronova™
PEN-61IR |
Marqueur anti-bavures | Noire |
145.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17695915
|
Micronova™
PEN-53IR |
Marqueur | Rouge |
74.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le marqueur à pointe ultra fine Sharpie irradié Micronova est le marqueur permanent à pointe ultra fine standard dans le domaine.Ce marqueur Sharpie pour salle blanche offre un marquage permanent sur la plupart des surfaces et contient une encre à séchage rapide, non toxique, à base d’alcool, résistante à la décoloration et à l’eau pour un maintien longue durée.
- Marqueur à pointe ultra fine Sharpie avec capuchon
- Marquage permanent sur la plupart des surfaces
- Marquage sur surfaces froides ou humides, sachets en plastique ou matériel de laboratoire jetable
- Encre non toxique, permanente, à séchage rapide, à base d’alcool
- Irradiés aux rayons gamma pour zone d’asepsie ISO 5 et autres zones de production propres
- Résistant à la décoloration et à l’eau
- Encres rouge, bleue ou noire disponibles
Spécification
HDPE | |
Non autoclavable | |
Stérile |
5,5 in | |
Non |