Learn More
Chemsplash Blouse de laboratoire irradiée à fermeture éclair PB(6B) avec poignets élastiques
GREENER_CHOICE
Code produit 30058299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Pequeño
Grande
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30058299 Pequeño 50 pièces
30058234 Grande 50 pièces
30058374 XL 50 pièces
30058406 2XL 50 pièces
30058289 3XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30058299 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2635.400.004
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fourni stérile par irradiation gamma et doublement emballé. Cette blouse de laboratoire est une blouse 2/3 avec un col, une fermeture éclair et des poignets élastiqués.
Chemsplash Blouse de laboratoire stérile
  • Chemsplash Tissu PB de type 5B et 6B de 55 g/m²
  • Irradié aux rayons gamma et emballé sous double sachet
  • Fermeture éclair sur le devant avec rabat adhésif
  • Poignets élastiques
  • Col rabattable
  • Sans silicone ni latex
  • Anti-Static Matériel
  • Non pelucheux
  • Conforme à ISO Salle blanche 14644-1:2015 Classe 5-9
Description : Fourni stérile par irradiation gamma et doublement emballé, le Chemsplash La blouse de laboratoire est fabriquée à partir de Chemsplash tissu, doux et microporeux. Il est robuste et résistant aux projections de produits chimiques et à la poussière. Cette blouse de laboratoire est une blouse 2/3 avec un col, une fermeture éclair et des poignets élastiqués. Il est antistatique conformément à la norme EN1149-5:2008, non pelucheux et convient aux applications en salle blanche. Conforme à ISO Salle blanche 14644-1:2015 Classe de salle blanche 5-9. Chemsplash Les accessoires peuvent servir à protéger celui qui les porte de l'environnement ou l'environnement de celui qui les porte. Cette gamme a été conçue pour offrir un confort et une facilité de port optimaux.
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire
Dimensions Pequeño
Sexe Unisexe
Matériau Tissu composite microporeux
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de manchette Élastique
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Résistance Liquides
Nbre de poches Aucun
Sans latex Oui
Autoclavable Autoclavable
Cleanroom Class Clase 100-100.000 (ISO 5-8)