Learn More
Chemsplash Blouse de laboratoire irradiée à fermeture éclair PB(6B) avec poignets élastiques
Description
Chemsplash Blouse de laboratoire stérile
- Chemsplash Tissu PB de type 5B et 6B de 55 g/m²
- Irradié aux rayons gamma et emballé sous double sachet
- Fermeture éclair sur le devant avec rabat adhésif
- Poignets élastiques
- Col rabattable
- Sans silicone ni latex
- Anti-Static Matériel
- Non pelucheux
- Conforme à ISO Salle blanche 14644-1:2015 Classe 5-9
Description : Fourni stérile par irradiation gamma et doublement emballé, le Chemsplash La blouse de laboratoire est fabriquée à partir de Chemsplash tissu, doux et microporeux. Il est robuste et résistant aux projections de produits chimiques et à la poussière. Cette blouse de laboratoire est une blouse 2/3 avec un col, une fermeture éclair et des poignets élastiqués. Il est antistatique conformément à la norme EN1149-5:2008, non pelucheux et convient aux applications en salle blanche. Conforme à ISO Salle blanche 14644-1:2015 Classe de salle blanche 5-9. Chemsplash Les accessoires peuvent servir à protéger celui qui les porte de l'environnement ou l'environnement de celui qui les porte. Cette gamme a été conçue pour offrir un confort et une facilité de port optimaux.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Blouse de laboratoire |
| Dimensions | 2XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tissu composite microporeux |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Stérile |
| Résistance | Liquides |
| Show More |