Learn More
Novus Biologicals™ IRX3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Cible | IRX3 |
| Synonyme | Homeodomain protein IRXB1, iroquois homeobox 3, Iroquois homeobox protein 3, iroquois-class homeodomain protein IRX-1, iroquois-class homeodomain protein IRX-3, IRX-1, IRXB1FLJ99187 |
| Symbole de gène(s) | IRX3 |