Learn More
Solutions d’ajustement de la force ionique modèle ISA/Ca, WTW™
Code produit 11715214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11715214 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11715214 Fournisseur WTW Code fournisseur 140120
En stock
Les solutions d’ajustement de la force ionique ont plusieurs tâches : Le TISAB pour les mesures de fluorure n’ajuste pas seulement la valeur du pH, mais décompose également les composés complexes contenant du fluorure. D’autres solutions d’ajustement de la force ionique garantissent une valeur de pH adaptée ainsi que l’ajout d’un sel conducteur adapté pour capturer correctement la concentration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement 1 flacon avec 250 ml
Densité 1,18g/cm3
Forme physique Liquide
Concentration 4 mol/L
Point d’ébullition 100 °C
Solubilité Miscible avec l’eau
Quantité 250 mL