Learn More
Solutions d’ajustement de la force ionique modèle ISA/FK, WTW™
Product Code. 11705204
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 x 250 mL
Unit Size:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11705204 2 x 250 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11705204 Supplier WTW Supplier No. 140110
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les solutions d’ajustement de la force ionique ont plusieurs tâches : Le TISAB pour les mesures de fluorure n’ajuste pas seulement la valeur du pH, mais décompose également les composés complexes contenant du fluorure. D’autres solutions d’ajustement de la force ionique garantissent une valeur de pH adaptée ainsi que l’ajout d’un sel conducteur adapté pour capturer correctement la concentration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Conditionnement 2 Flacons de 250 ml
Densité 1,26 g/cm3
Forme physique Liquide
Concentration 5 mol/L
Point d’ébullition 100 °C
Solubilité Soluble dans l’eau
Quantité 2 x 250 mL