Learn More
Ajusteur de force ionique de nitrate, 2,0 M, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11503112 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11503112 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11503112 Fournisseur Reagecon Code fournisseur ISAN5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    226.88€ / 500mL
    Économisez 12.12€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Permet de mesurer les cations et les anions avec des électrodes sélectives d’ions (ISE). L’ajusteur de force ionique de nitrate, 2,0 M, Reagecon™ est ajouté aux échantillons et aux étalons ISE pour une utilisation dans l’étalonnage, le contrôle, la qualification des instruments et la validation des méthodes dans la mesure d’ions directs et indirects.
L’utilisation d’un ajusteur de force ionique (ISA) présente plusieurs avantages lors de la mesure de cations, d’anions et de certains gaz dissous à l’aide d’une électrode sélective d’ions (ISE).
  • L’ISA maintient la force ionique de l’échantillon et de l’étalon à un niveau élevé, constant et similaire, ce qui permet de lire la mesure de l’activité comme concentration
  • L’ISA maintient la constante de valeur de pH dans certains cas, ce qui permet de supprimer ou d’éliminer les ions interférents
  • L’ISA élimine tout potentiel de matrice, d’hystérésis ou de jonction liquide erronée susceptible d’affecter la précision du résultat du test
  • Un ISA ne doit jamais réagir chimiquement avec l’échantillon ou l’étalon
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfate
CAS 7783-20-2
Densité 1,13 g/cm3 à 20 °C
Forme physique Liquide
Formule moléculaire H8N2O4S
Concentration 2M
Numéro MDL MFCD00003391
Couleur Incolore
pH 5.8 à 6.2
À utiliser avec (équipement) Électrodes sélectives d’ions
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC Sulfate de diazanium
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
CID PubChem 6097028
Quantité 500 mL
ChEBI CHEBI:62946
Poids de la formule 132,14g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • NITRATE ISE IONIC STRENGTH
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium sulphate