Learn More
Isavuconazole, Mikromol™
Description
Isavuconazole
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isavuconazole |
| CAS | 241479-67-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Isavuconazole |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C22H17F2N5OS |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 4-[2-[(1R,2R)-2-(2,5-Difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-4-thiazolyl]benzonitrile, 2R,3R)-3-[4-(4-Cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-, 4-[2-[(1R,2R)-2-(2,5-Difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-4-thiazolyl]-benzonitrile, (2R,3R)-3-[4-(4-Cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, 1-[(2R,3R)-3-[4-(4-Cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-2-hydroxybutyl]-1,2,4-triazole, BAL 4815, Isavuconazole, RO 0094815 |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H17F2N5OS/c1-14(21-28-20(10-31-21)16-4-2-15(9-25)3-5-16)22(30,11-29-13-26-12-27-29)18-8-17(23)6-7-19(18)24/h2-8,10,12-14,30H,11H2,1H3/t14-,22+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C1=NC(=CS1)C2=CC=C(C=C2)C#N)C(CN3C=NC=N3)(C4=C(C=CC(=C4)F)F)O |
| Nom IUPAC | 4-[2-[(2R,3R)-3-(2,5-difluorofenil)-3-hidroxi-4-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-il]-1,3-tiazol-4-il]benzonitrilo |
| Afficher plus |