Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension pour pompe, Puri-Flex™
Code produit. 11739819
Click to view available options
Taille de la tubulure:
0,19 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
0,25 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
0,51 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
0,89 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
1,14 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
1,42 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
2,79 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11739819
Marque: Ismatec™ 9641818
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La tubulure d’extension pour pompes Cole-Parmer™ Ismatec™ est une tubulure longue durée pour les applications pharmaceutiques et de bioprocédés
  • La tubulure est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Applications : Usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation
  • Caractéristiques : Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité, faible perméabilité au gaz, surface lisse, translucide
  • Certifications : Conforme à la norme FDA (21 CFR 177.2600), conforme aux exigences USP de classe VI, fabriquée conformément aux BPF
  • Plage de températures : –58 à 275°F (–50 à 135°C)
  • Stérilisation : Autoclave, oxyde d’éthylène ou irradiation aux rayons gamma
  • Spécification
    Autoclavable Autoclavable
    Diamètre (impériale) interne 0,02 in
    Diamètre (métrique) interne 0,51 mm
    Matériau Puri-Flex
    Longueur totale (impériale) 50 pieds
    Longueur totale (métrique) 15,2 m
    À utiliser avec (application) Pompes Ismatec
    Taille de la tubulure 0,51 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
    Couleur Translucide
    Type de produit Tubulure d’extension