Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension pour pompe, Puri-Flex™
Click to view available options
Taille de la tubulure:
0,19 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
0,25 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
0,51 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
0,89 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
1,14 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
1,42 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
2,79 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,11 in |
| Diamètre (métrique) interne | 2,79 mm |
| Matériau | Puri-Flex |
| Longueur totale (impériale) | 50 pieds |
| Longueur totale (métrique) | 15,2 m |
| À utiliser avec (application) | Pompes Ismatec |
| Taille de la tubulure | 2,79 mm x 15,2 m (dia. int. x L) |
| Couleur | Translucide |
| Type de produit | Tubulure d’extension |