Learn More
ISO 15009 Mélange étalon interne d'hydrocarbures aromatiques 460 2000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30317635
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Unit Size:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30317635 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30317635 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREV50000460ME
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethylbenzene-d10∣Toluene D8
CAS 25837-05-2, 2037-26-5
Noms d’analytes ou de composants Ethylbenzene-d10∣Toluene D8
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Tests alimentaires
Quantité 5 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ethylbenzene-d10 2000 μg/mL∣Toluene D8 2000 μg/mL