Learn More
Brady™ Panneau ISO 7010 - Attention, Écrasement des mains
Code produit. 15654757
Click to view available options
Hauteur (métrique):
87 mm
173 mm
Largeur (métrique):
100 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15654757
Marque: Brady™ 829875
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Évitez les accidents coûteux grâce aux panneaux de sécurité ISO 7010 pour un impact et une reconnaissabilité optimaux.
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC W024-Tri 100-PP-CRD/1
Matériau PP
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 87 mm
Épaisseur 1,501 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 120°C
Forme Triangulaire
Langues Monde entier
Couleur Noir sur jaune