Learn More
ISO 9377-2 Mélange d'huile minérale 454, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil |
| CAS | 8042-47-5, 68334-30-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Mineral Oil (without additives) 50 %∣No. 2 Diesel Oil 50 % |