Learn More
ISO 9377-2 Contrôle de la qualité Mélange d'huile minérale 455 1000 μg/mL dans le n-hexane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30308851
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30308851 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30308851 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREV50000455HE
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil
CAS 8042-47-5, 68334-30-5
Noms d’analytes ou de composants Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix n-Hexane, pour analysis
Industry Type Tests alimentaires
Quantité 5 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Mineral Oil (without additives) 1000 μg/mL∣No. 2 Diesel Oil 1000 μg/mL