Learn More
ISO Solution mère de solvant d'extraction 9377, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Decane∣Tetracontane |
| CAS | 124-18-5, 4181-95-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | n-Decane∣Tetracontane |
| Conditions d’expédition | +20°C |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hexane |
| Quantité | 10 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Decane 14.6 μg/mL∣Tetracontane 20 μg/mL |