Learn More
Medicom Masque pour salle blanche Iso Air avec élastiques de tête
Code produit 17854188 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
210 x 90 mm
Conditionnement:
300 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17854188 210 x 90 mm 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17854188 Fournisseur Medicom Code fournisseur 60.702STE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.97€
    245.73€ / 300 pièces
    Économisez 32.24€
    11% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Le masque pour salle blanche est stérilisé à l'oxyde d'éthylène et présente une conception facile à enfiler offrant un confort accru grâce à sa technologie à double élastique.
  • Masque stérilisé à l'oxyde d'éthylène (ETO) > Niveau d'assurance de stérilité 10 -6
  • Convient pour une utilisation dans ISO 3 environnements de classe A ou supérieure. Le masque a été testé au tambour Helmke avant et après stérilisation. > CAT 1
  • Faciles à enfiler et plus confortables grâce à leur excellente respirabilité. La technologie Softex limite le risque de contamination particulaire tout en réduisant le risque d'irritation pour le porteur.
  • Le masque ne jaunit pas et reste inodore même après stérilisation.
  • Couverture étendue du visage et ajustement optimal
  • Haute efficacité de filtration bactérienne, virale et particulaire
  • Testées avant et après stérilisation, les performances restent strictement identiques.
  • ISO La gamme AIR est fabriquée dans un ISO 8 salles blanches classifiées
  • Fabriqué en France
Spécification
Type de produit Masque facial pour salle blanche
Couleur Blanc
Fastening Type Fixation à l’arrière de la tête
Matériau Polypropylène
Dimensions Moyen
Stérilité Stérile
Dimensions (L x l) 210 x 90 mm
Cleanroom Class Classe 1 (ISO 3)
Contenu et stockage No exponer a la humedad ni al sol. Conservar a temperatura ambiente.
Jetable Usage unique
Sans latex Oui
Type d’emballage Individus, double emballage dans des poches de stérilisation