Learn More
Acétate d‘isoamyle, 99+ %, AR certifié pour l‘analyse, mélange d‘acétate 2- et 3-de méthylbutyle, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
123-92-2
C7H14O2
8946
123-92-2
C7H14O2
8946
Point de fusion -78°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 142°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 130.19g/mol
Densité de vapeur 4.49
Tension de vapeur 4mmHg at 20°C
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Isoamyl acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.