missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcool iso-amyle, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
500mL
Description
Alcool iso-amyle, extra pure, SLR
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -117°C |
| pH | 6.5 |
| Point d’ébullition | 130°C |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 500 mL |
| Densité de vapeur | 3.04 |
| Poids de la formule | 88.15g/mol |
| Tension de vapeur | 4 hPa at 20°C |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- iso-Amyl alcohol
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H332-Nocif par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu