Learn More
(+/-)-Iso Myosmine, Technical Grade, TRC
Code produit 30180275
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30180275 5 mg 5mg
30179967 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30180275 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8213505MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53844-46-5
Formule moléculaire C9H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Synonyme 3-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-2-yl)pyridine, (+/-))-Isomyosamine;
SMILES C1(C2=CC=CN=C2)CCC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-Iso Myosmine
Noms d’analytes ou de composants (+/-)-Iso Myosmine
Conditions d’expédition Dry ice
Industry Type Forensics
Quantité 5 mg