Learn More
Tocris Bioscience™ iso-PPADS tetrasodium salt
GREENER_CHOICE
Code produit. 30001112
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 30001112
Marque: Tocris Bioscience™ 0683/10
Non-selective P2X antagonist
P2X-purinoceptor antagonist (pKi = 6.5) with similar activity to PPADS .
2'4'-isomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207572-67-6
Formule moléculaire C14H14N3Na4O12PS2
Spécification
Nom chimique ou matériau iso-PPADS tetrasodium salt
Quantité 10 mg
Poids de la formule 599.3
Pureté >98%
Poids moléculaire 603.328