Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, French
Code produit. p-200109843
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Matériau:
Aluminium
Polyester laminé
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 30280536
Marque: Brady™ 323267
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in French.
  • Sign compliant to ISO 7010
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/FR808/PE-150x50-1
Finition Gloss
Qualité M062
Matériau Polyester laminé
Quantité 1 Ea.
Type de montage Surface Mount, Wall Mount
À utiliser avec (application) Facility Identification, Safety Identification
Hauteur (impériale) 1.97 in.
Hauteur (métrique) 50 mm
Épaisseur 0.1 mm
Largeur (impériale) 5.91 in.
Largeur (métrique) 150 mm
Plage de températures (métrique) -40°C to +110°C
Forme Rectangular
Plage de températures (impériale) -40°F to +230°F
Langues French
Dimensions (L x l) 150 x 50 mm
Texte affiché Désinfectez la surface
Type de produit Personal Hygiene Sign
Couleur White on Blue