Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, German
Code produit. 30280453
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Matériau:
Aluminium
Polyester laminé
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 30280453
Marque: Brady™ 323297
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in German.
  • Sign compliant to ISO 7010
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/DE454/PP-600x200-1
Qualité M062
Matériau Polypropylène
Quantité 1 Ea.
Type de montage Surface Mount, Wall Mount
À utiliser avec (application) Facility Identification, Safety Identification
Hauteur (impériale) 7.87 in.
Hauteur (métrique) 200 mm
Épaisseur 1.55 mm
Largeur (impériale) 23.62 in.
Largeur (métrique) 600 mm
Plage de températures (métrique) -40°C to +120°C
Forme Rectangular
Plage de températures (impériale) -40°F to +248°F
Langues German
Dimensions (L x l) 600 x 200 mm
Texte affiché Oberfläche desinfizieren
Type de produit Personal Hygiene Sign
Couleur White on Blue