Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO - Porter une blouse de laboratoire
Code produit. 17811735
Click to view available options
Dimensions (L x l):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Matériau:
Polyester
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17811735
Marque: Brady™ 311415
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Indique qu’une blouse de laboratoire doit être portée
  • Indique qu’une blouse de laboratoire doit être portée
Spécification
Alternate Part Number M/M059/NL512/PE-150X50-1
Finition Gloss
Matériau Polyester
Quantité 1 Sign
Dimensions (impériale) 1.97 x 5.91 in.
Type d’adhésif Permanent
Type de montage Surface Mount
À utiliser avec (application) Facility Identification, Safety Identification
Hauteur (impériale) 1.97 in.
Épaisseur 0.099 mm
Largeur (impériale) 5.91 in.
Plage de températures (métrique) -40°C to +110°C
Forme Rectangulaires
Plage de températures (impériale) -40°F to +230°F
Langues Dutch
Dimensions (L x l) 50 x 150 mm
Texte affiché Wear Laboratory Coat
Type de produit Safety Sign
Couleur White on Blue