Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO - Porter une blouse de laboratoire
Click to view available options
Dimensions (L x l):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Matériau:
Polyester
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Indique qu’une blouse de laboratoire doit être portée
Specifications
Specifications
| Alternate Part Number | M/M059/EN566/PE-150X50-1 |
| Finition | Gloss |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 Sign |
| Dimensions (impériale) | 1.97 x 5.91 in. |
| Type d’adhésif | Permanent |
| Type de montage | Surface Mount |
| À utiliser avec (application) | Facility Identification, Safety Identification |
| Hauteur (impériale) | 1.97 in. |
| Épaisseur | 0.099 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction