Learn More
Brady™ Avertissement ; Risque biologique - ISO 7010
Code produit. 17183833
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 10 mm
22 x 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
15 pièces
Code produit. 17183833
Marque: Brady™ 139021
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneau de sécurité pour l’identification des dangers.
  • Panneau conforme à la norme ISO 7010
  • Améliore la sécurité sur le lieu de travail
Spécification
Alternate Part Number W/W009/NT-SA-TRI 20/15-B
Finition Gloss
Matériau Laminated Polyester
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Forme Triangulaire
Dimensions (L x l) 22 x 25 mm
Couleur Black on Yellow