Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO - Porter une blouse de laboratoire
Indique qu’une blouse de laboratoire doit être portée
3.20€ - 32.60€
Spécification
Quantité | 1 Sign |
---|---|
Type de montage | Surface Mount |
À utiliser avec (application) | Facility Identification, Safety Identification |
Forme | Round |
Langues | Universal |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Langues | Matériau | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Langues | Matériau | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17861775
|
Brady™
311364 |
5 x 5 cm | Universal | Polyester | Round |
4.90€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17871775
|
Brady™
311365 |
10 x 10 cm | Universal | Polyester | Round |
3.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17841695
|
Brady™
311369 |
10 x 10 cm | Universal | Polypropylene | Round |
7.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17881775
|
Brady™
311366 |
15 x 15 cm | Universal | Polyester | Round |
3.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17861745
|
Brady™
311370 |
15 x 15 cm | Universal | Polypropylene | Round |
9.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17821725
|
Brady™
311367 |
20 x 20 cm | Universal | Polyester | Round |
4.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17861785
|
Brady™
311371 |
20 x 20 cm | Universal | Polypropylene | Round |
13.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17891695
|
Brady™
311368 |
31.5 x 31.5 cm | Universal | Polyester | Round |
7.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17851745
|
Brady™
311372 |
31.5 x 31.5 cm | Universal | Polypropylene | Round |
32.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Indique qu’une blouse de laboratoire doit être portée
Spécification
1 Sign | |
Facility Identification, Safety Identification | |
Universal | |
Safety Sign |
Surface Mount | |
Round | |
Wear Laboratory Coat | |
White on Blue |