Learn More
Gilson™ Tubulure d’extension Iso-Versinic™
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
Débit:
2,9 ml/min
246°ml/min
30°ml/min
55┬░ml/min
70°ml/min
Conditionnement:
3m
Description
- Iso-Versinic™
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Matériau | Iso-Versinic |
| Longueur totale (métrique) | 300 cm |
| À utiliser avec | Pour les têtes de pompe MF1 et MF4 |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -20°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Propriétés de résistance | Acides |
| Débit | 70°ml/min |
| Perméabilité aux gaz | Imperméable à la plupart des gaz |
| Afficher plus |