Learn More
Gilson™ Tubulure d’extension Iso-Versinic™
Code produit. p-8004113 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
Débit:
2,9 ml/min
246°ml/min
30°ml/min
55┬░ml/min
70°ml/min
Conditionnement:
3m
Code produit. 10071932
Marque: Gilson™ F117742
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les applications à haute résistance chimique
  • Iso-Versinic™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 1 mm
Matériau Iso-Versinic
Longueur totale (métrique) 300 cm
À utiliser avec Pour les têtes de pompe MF1 et MF4
Température min. de fonctionnement (métrique) -20°C
Quantité d’emballage 1 unité
Propriétés de résistance Acides
Débit 2,9 ml/min
Perméabilité aux gaz Imperméable à la plupart des gaz
Couleur Noir
Type de produit Tubulure d’extension